Documentos clave
SAB4300611
Sigma-Aldrich
Anti-CCDC106 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-HSU79303 antibody produced in rabbit, Anti-ZNF581 antibody produced in rabbit, Anti-coiled-coil domain containing 106 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~32 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(N-D-R-S-S)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCDC106(29903)
Inmunógeno
Peptide sequence around aa. 2-6 (N-D-R-S-S), according to the protein CCDC106.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descripción de destino
CCDC106 promotes the degradation of p53 protein and inhibits its transactivity.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)