SAB4300499
Anti-MAPK14 (Ab-182) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CSBP1 antibody produced in rabbit, Anti-CSBP2 antibody produced in rabbit, Anti-CSPB1 antibody produced in rabbit, Anti-EXIP antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase 14 antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~43 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(T-G-Y-V-A)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK14(1432)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable