SAB4300258
Anti-phospho-CTNNA1 (pSer641) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CAP102 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ36832 antibody produced in rabbit, Anti-catenin (cadherin-associated protein), alpha 1, 102kDa antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~100 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(D-D-SP-D-F)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer641)
Información sobre el gen
human ... CTNNA1(1495)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable