SAB4300204
Anti-phospho-SNCA (pTyr125) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-MGC110988 antibody produced in rabbit, Anti-NACP antibody produced in rabbit, Anti-PARK1 antibody produced in rabbit, Anti-PARK4 antibody produced in rabbit, Anti-synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor) antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~18 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(E-A-YP-E-M)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr125)
Información sobre el gen
human ... SNCA(6622)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable