SAB4300160
Anti-phospho-BCR (pTyr177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ALL antibody produced in rabbit, Anti-BCR-ABL1 antibody produced in rabbit, Anti-BCR1 antibody produced in rabbit, Anti-CML antibody produced in rabbit, Anti-breakpoint cluster region antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~210 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(P-F-YP-V-N)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr177)
Información sobre el gen
human ... BCR(613)
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable