SAB4300060
Anti-phospho-PRKD1 (pSer738) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PKC-MU antibody produced in rabbit, Anti-PKCM antibody produced in rabbit, Anti-PKD antibody produced in rabbit, Anti-PRKCM antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase D1 antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~115 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
(E-K-SP-F-R)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer738)
Información sobre el gen
human ... PRKD1(5587)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Características y beneficios
Descripción de destino
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable