SAB4200412
Anti-PLAUR/uPAR antibody, Mouse monoclonal
clone PL231, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-CD87, Anti-Plasminogen activator urokinase receptor, Anti-UPAR, Anti-URKR, Monoclonal Anti-PLAUR/uPAR antibody produced in mouse
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PL231, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~55 kDa
reactividad de especies
monkey, rat, canine, human, mouse
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extracts of HL-60 cells
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLAUR(5329)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable