SAB4200393
Anti-BRSK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-BR SERINE/THREONINE KINASE 1, Anti-SAD-B
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~90 kDa
reactividad de especies
human, mouse
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing mouse BRSK1.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing mouse BRSK1.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse forebrain (S1 fraction).
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BRSK1(84446)
mouse ... Brsk1(381979)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)