SAB4200353
Anti-acetyl-Histone H4 [Ac-Lys12] antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinónimos:
Anti-H4, Anti-H4K12ac, Anti-HIST4H4, Anti-Histone cluster 4
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~12 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using HeLa cells
western blot: 1:500-1:1000 using NIH3T3 cell lysates
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys12)
Información sobre el gen
human ... HIST3H3(8290)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable