SAB4200249
Anti-PTPN2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PTN2, Anti-PTPT, Anti-TC-PTP, Anti-TCELLPTP, Anti-TCPTP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~48 kDa
reactividad de especies
mouse, rat, human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat cell extracts, rat kidney extracts (S1 fraction) or mouse kidney extracts (S1 fraction).
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPN2(5771)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunostaining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable