SAB4200212
Anti-Nedd9 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CAS-L, Anti-CAS2, Anti-CASL (CRK-Associated substrate-related protein), Anti-CASS2, Anti-HEF1 (Human Enhancer of Filamentation 1), Anti-Neural precursor cell expressed, developmentally downregulated 9
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~115 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
western blot: 2-4 μg/mL using HS68 cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEDD9(4739)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)