SAB4200191
Anti-Septin 9 antibody, Rat monoclonal
clone Clone 1A6C2, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-MLL, Anti-MSF, Anti-MSF1, Anti-NAPB, Anti-PEANUT-LIKE 4, Anti-PNUTL4, Anti-SEPT9, Anti-SINT1, Anti-SeptD1, Monoclonal Anti-Septin 9 antibody produced in rat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Clone 1A6C2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
~72 kDa
reactividad de especies
human, rat, monkey, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using L929, HeLa, 3T3 and COS-7 cell extracts
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SEPT9(10801)
mouse ... Sept9(53860)
rat ... Sept9(83788)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable