SAB4200137
Anti-ALS2 (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ALS2CR6, Anti-ALSIN, Anti-ALSJ, Anti-IAHSP, Anti-PLSJ
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~185 kDa
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cell lysate over expressing human ALS2, and rat cerebellum extract (S1 fraction).
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Als2(74018)
rat ... Als2(363235)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable