SAB4200073
Anti-Transglutaminase-2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, Anti-G-alpha-h, Anti-TG2, Anti-TGC, Anti-TGM2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~78 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed and paraffin embedded human placenta
immunoprecipitation (IP): 15-30 μg using human placenta extracts
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using U87 cell extracts
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TGM2(7052)
Descripción general
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable