SAB4200068
Anti-PSPC1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-PSP1, Anti-Paraspeckle protein 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~59 kDa
reactividad de especies
human
validación mejorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 1.2-2.5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK-293T cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSPC1(55269)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable