SAB4200059
Anti-Chimerin β2 antibody, Rat monoclonal
clone HAR 2E3, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-ARHGAP3, Anti-BCH, Anti-CHN2, Anti-Chimaerin β2, Anti-GTPase-activating protein, RHO, 3, Anti-RHOGAP3, Anti-Rho-GTPase-activating protein 3, Monoclonal Anti-Chimerin β2 antibody produced in rat
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HAR 2E3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~43 kDa
reactividad de especies
human, monkey, rat, mouse, bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHN2(1124)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable