SAB4200046
Monoclonal Anti-GTP cyclohydrolase I antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone MGTP 6H11, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-DYT14, Anti-DYT5, Anti-DYT5a, Anti-GCH1, Anti-GTPCH1, Anti-HPABH4B
About This Item
origen biológico
rat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MGTP 6H11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~28 kDa
reactividad de especies
human, rat
envase
antibody small pack of 25 μL
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Gch1(14528)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable