SAB4200028
Anti-XRN1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-5′-3′ exoribonuclease 1, Anti-DKFZp434P0721, Anti-DKFZp686B22225, Anti-DKFZp686F19113, Anti-FLJ41903
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~195 kDa
reactividad de especies
mouse, human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using nuclear extract of HEK-293T
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... XRN1(54464)
mouse ... Xrn1(24127)
rat ... Xrn1(300944)
Descripción general
Aplicación
- immunostaining
- immunoblotting
- immunofluorescence.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable