SAB4200007
Anti-DVL3 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Dishevelled-3
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~95 kDa
reactividad de especies
human
envase
antibody small pack of 25 μL
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.5 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1.5-3 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
western blot: 0.025-0.05 μg/mL using HEK-293T cell lysates overexpressing human DVL3
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DVL3(1857)
mouse ... Dvl3(13544)
rat ... Dvl3(303811)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunohistochemistry
- chromatin immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
- liquid chromatography/mass spectrometry (LC-MS/MS)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable