SAB4100235
Monoclonal Anti-SAMHD1 antibody produced in mouse
clone SAMHD1-A200, culture supernatant
Sinónimos:
AntiAGS5, AntiDCIP, AntiHD domain containing 1, AntiHDDC1, AntiMOP-5, AntiOTTHUMP00000030889, AntiSAM domain and HD domain 1, AntiSAM domain- and HD domain-containing protein 1, AntiSBBI88
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SAMHD1-A200, monoclonal
Formulario
aqueous solution
mol peso
antigen predicted mol wt 72 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SAMHD1(25939)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)