SAB3701027
Anti-Mouse IgG (Fc specific), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Propiedades físicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable