SAB3500826
Anti-SHISA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
predicted mol wt 26 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)