Documentos
SAB3500639
Sigma-Aldrich
Anti-HIGD2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
mol peso
7 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIGD2A(192286)
Inmunógeno
Antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human HIG2.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500639.
Forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable