SAB3500613
Anti-ZBTB7A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FBI-1, Anti-FBI1, Anti-LRF, Anti-ZBTB7
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZBTB7A(51341)
Inmunógeno
Características y beneficios
Ligadura / enlace
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable