Documentos clave
SAB3500385
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM38A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-TRIC-A, Anti-TRICA, Anti-Transmembrane protein 38A, Anti-Trimeric cation channel type A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TMEM38A(79041)
Inmunógeno
TMEM38A antibody was raised against a 17 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human TMEM38A.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligadura / enlace
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500385.
Forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)