SAB2900508
Anti-GPR124 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
G protein-coupled receptor 124, G-protein coupled receptor 124, GPR124, KIAA1531, TEM5, Tumor endothelial marker 5
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 2-5 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPR124(25960)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)