Documentos clave
SAB2900381
Sigma-Aldrich
Anti-FEM1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
f1aalpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
hamster, horse, bovine, pig, mouse, rabbit, dog, monkey, rat, human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FEM1B(10116)
Inmunógeno
Synthetic peptide from human FEM1B. Percent identity by BLAST analysis: Human, Gibbon, Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Hamster, Elephant, Panda, Dog, Bovine, Bat, Horse, Rabbit, Pig (100%); Opossum (86%).
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)