SAB2702306
Monoclonal Anti-Histone H4K20me2 (dimethyl Lys20) antibody produced in mouse
clone GT1851, affinity isolated antibody
Sinónimos:
H4FA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
GT1851, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
11kDa
reactividad de especies
human
concentración
1mg/mL
técnicas
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
dimethylation (Lys20)
Información sobre el gen
human ... HIST1H4A(8359)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable