SAB2501834
Anti-UBE2R2 (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
CDC34B, FLJ20419, MGC10481, UBC3B
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UBE2R2(54926)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)