Documentos
SAB2500599
Sigma-Aldrich
Anti-LMO7/FBXO20 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FBX20, Anti-FBXO20, Anti-KIAA0858, Anti-LIM domain only 7, Anti-LOMP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMO7(4008)
Inmunógeno
Peptide with sequence ESTCVSASLPRS from the internal region of the protein sequence according to AAD33924.1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable