Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB2500430
Sigma-Aldrich
Anti-FTH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FHC, Anti-FTH, Anti-FTHL6
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FTH1(2495)
Inmunógeno
Peptide with sequence C-DKHTLGDSDNES from the C Terminus of the protein sequence according to NP_002023.2.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)