SAB2500372
Anti-EXOC7 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Exo70p, Anti-Exocyst complex component 7, Anti-HGNC:23214
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EXOC7(23265)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?