Documentos clave
SAB2500371
Sigma-Aldrich
Anti-EXO1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Exonuclease 1, Anti-HEX1, Anti-hExoI
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EXO1(9156)
Inmunógeno
Peptide with sequence C-HRNYSPRPESGT from the internal region of the protein sequence according to NP_003677.3; NP_006018.3; NP_569082.1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)