SAB2500276
Anti-CRYAB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CRYA2, Anti-CTPP2, Anti-Crystallin, Anti-HSPB5
About This Item
origen biológico
goat
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRYAB(1410)
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable