Documentos
SAB2500002
Sigma-Aldrich
Anti-14-3-3 TAU/YWHAQ antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-1C5, Anti-Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, Anti-YWHAQ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
canine, mouse, rat
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... YWHAQ(10971)
Inmunógeno
Peptide with sequence C-DDRKQTIDNSQ from the internal region of the protein sequence according to NP_006817.1.
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Soon Young Park et al.
American journal of cancer research, 10(11), 3765-3783 (2020-12-10)
The Cdc2-like kinases (CLKs) regulate RNA splicing and have been shown to suppress cell growth. Knockdown of CLK2 was found to block glioma stem-like cell (GSC) growth in vivo through the AKT/FOXO3a/p27 pathway without activating mTOR and MAPK signaling, suggesting