SAB2108923
Anti-IDUA (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
CD20L, HTM4
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
74 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
canine, rat, human, bovine, horse, mouse, guinea pig
concentración
0.5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IDUA(3425)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable