SAB2108793
Anti-BLOC1S1 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinónimos:
MTCYB
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
16 kDa
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, guinea pig, rat, mouse, canine, horse, rabbit, human
concentración
0.5 mg/mL
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BLOC1S1(2647)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)