SAB2102648
Anti-UHRF2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-DKFZp434B0920, Anti-DKFZp686G0837, Anti-MGC33463, Anti-NIRF, Anti-Ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
90 kDa
reactividad de especies
guinea pig, horse, rabbit, human, mouse, dog, bovine, rat
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... UHRF2(115426)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
UHRF2 is overexpressed in colorectal cancer cells and functions as an oncogene in breast cancer cells. UHRF2 domains are required for the regulation of cell cycle network, epigenetic system and UPS (ubiquitin proteasome system). The protein plays an important role in the nuclear degradation of polyglutamine aggregates. UHRF2 is involved in the DNA damage repair of aortic vascular smooth muscle cells.
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable