SAB2101648
Anti-NR2F2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-ARP1, Anti-COUP-TFII, Anti-COUPTFB, Anti-MGC117452, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
mouse, human, bovine, canine, rabbit, rat, chicken
técnicas
western blot: suitable
secuencia del inmunógeno
MAMVVSTWRDPQDEVPGSQGSQASQAPPVPGPPPGAPHTPQTPGQGGPAS
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... NR2F2(7026)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)