SAB2101415
Anti-MAFB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-KRML, Anti-MGC43127, Anti-V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B (avian)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36 kDa
reactividad de especies
human, rat, guinea pig, horse, bovine, mouse, dog
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAFB(9935)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable