SAB2101327
Anti-LCP1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-CP64, Anti-DKFZp781A23186, Anti-FLJ25423, Anti-FLJ26114, Anti-Lymphocyte cytosolic protein 1 (L-plastin)
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, dog, human, horse, guinea pig, bovine
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... LCP1(3936)
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable