SAB2101047
Anti-HMG20A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-FLJ10739, Anti-HMGX1, Anti-High-mobility group 20A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
40 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HMG20A(10363)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HMG20A is essential for SNAI1 (snail family transcriptional repressor 1)-mediated epithelial to mesenchymal transition.
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable