SAB2100184
Anti-ATP2B4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-ATP2B2, Anti-ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4, Anti-DKFZp686G08106, Anti-DKFZp686M088, Anti-MXRA1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
129 kDa
reactividad de especies
horse, human, guinea pig, rat, rabbit, dog
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATP2B4(493)
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable