SAB1413143
Monoclonal Anti-HTA2 (phospho S129) antibody produced in rabbit
clone DEE-8
About This Item
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
DEE-8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
yeast
técnicas
western blot: 1:1000-1:2000
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer129)
Información sobre el gen
human ... HTA2(852283)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)