SAB1413125
Monoclonal Anti-EGFR (phospho Y1068) antibody produced in rabbit
clone HOF-5
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
HOF-5, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 1:40
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:100
western blot: 1:1000-1:2000
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1068)
Información sobre el gen
human ... EGFR(1956)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)