SAB1413094
Monoclonal Anti-AKT1 (phospho S473) antibody produced in rabbit
clone IFD-1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
IFD-1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer473)
Información sobre el gen
human ... AKT1(207)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)