SAB1413057
Monoclonal Anti-PTEN (phospho S380/T382/T383) antibody produced in rabbit
clone E4
About This Item
origen biológico
rabbit
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
E4, monoclonal
formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer380)
Información sobre el gen
human ... PTEN(5728)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable