SAB1412695
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 37.84 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)