SAB1412639
ANTI-PUM2 antibody produced in mouse
clone 7C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FLJ36528, KIAA0235, MGC138251, MGC138253, PUM2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7C7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 36.52 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PUM2(23369)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
DIMPSGRSRLLEDFRNNRFPNLQLRDLIGHIVEFSQDQHGSRFIQQKLERATPAERQMVFNEILQAAYQLMTDVFGNYVIQKFFEFGSLDQKLALATR
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable