SAB1412604
ANTI-PAX8 antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
PAX8
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen 38.28 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PAX8(7849)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
DDSDQDSCRLSIDSQSSSSGPRKHLRTDAFSQHHLEPLECPFERQHYPEAYASPSHTKGEQGLYPLPLLNSTLDDGKATLTPSNTPLGRNLSTHQTYPVVADPHSPFAIKQETPE
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable